Anti-PHKG2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
ABGEAP7233AEA 348 EUR InStock
ABGEAP7233A
Anti-PHKG2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PHKG2 (phosphorylase kinase, gamma 2 (testis))
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité