Anti-SEMA3A Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
ABGEAP7760CEA 348 EUR InStock
ABGEAP7760C
Anti-SEMA3A Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SEMA3A (sema domain, immunoglobulin domain (Ig), short basic domain, secreted, (semaphorin) 3A)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: middle
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité