Anti-TIPARP Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
ABGEAP7978AEA 348 EUR InStock
ABGEAP7978A
Anti-TIPARP Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: TIPARP (TCDD-inducible poly(ADP-ribose) polymerase)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité