Anti-IKBKE (inhibitor of kappa light Polypeptide gene enhancer in B-cells, kinase epsilon) Rabbit Polyclonal Antibody [clone: 421CT8.1.1]
Fournisseur: Abgent
ABGEAP8138BEA 348 EUR InStock
ABGEAP8138B
Anti-IKBKE (inhibitor of kappa light Polypeptide gene enhancer in B-cells, kinase epsilon) Rabbit Polyclonal Antibody [clone: 421CT8.1.1]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: IKBKE (inhibitor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells, kinase epsilon)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité