Anti-PFKFB2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
ABGEAP8146AEA 348 EUR InStock
ABGEAP8146A
Anti-PFKFB2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PFKFB2 (6-phosphofructo-2-kinase/fructose-2,6-biphosphatase 2)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité