Anti-KIP2 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: 366CT28.2.3]
Fournisseur: Abgent
ABGEAP8158AEA 348 EUR InStock
ABGEAP8158A
Anti-KIP2 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: 366CT28.2.3]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: KIP2
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité