Anti-ITPKA Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
ABGEAP8166BEA 348 EUR InStock
ABGEAP8166B
Anti-ITPKA Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ITPKA (inositol-trisphosphate 3-kinase A)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité