Anti-Rat MKP3 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
ABGEAP8445AEA 348 EUR InStock
ABGEAP8445A
Anti-Rat MKP3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Rat MKP3
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité