Anti-AGPAT3 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: 432CT31.4.2]
Fournisseur: Abgent
ABGEAP8686CEA 348 EUR InStock
ABGEAP8686C
Anti-AGPAT3 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: 432CT31.4.2]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: AGPAT3 (1-acylglycerol-3-phosphate O-acyltransferase 3)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: middle
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité