Anti-CYP2C18 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
ABGEAP8725BEA 348 EUR InStock
ABGEAP8725B
Anti-CYP2C18 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CYP2C18 (cytochrome P450, family 2, subfamily C, polypeptide 18)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité