Anti-DNM3 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: 384CT24.1.3.4]
Fournisseur: Abgent
ABGEAP8833CEA 348 EUR InStock
ABGEAP8833C
Anti-DNM3 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: 384CT24.1.3.4]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: DNM3 (dynamin 3)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: middle
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité