Anti-PCCB Rabbit Polyclonal Antibody [clone: 399CT9.3.4]
Fournisseur: Abgent
ABGEAP8843CEA 348 EUR InStock
ABGEAP8843C
Anti-PCCB Rabbit Polyclonal Antibody [clone: 399CT9.3.4]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PCCB (propionyl CoA carboxylase, beta polypeptide)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: middle
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité