Anti-CLIP1 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: 363CT4.1.6]
Fournisseur: Abgent
ABGEAP8950AEA 348 EUR InStock
ABGEAP8950A
Anti-CLIP1 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: 363CT4.1.6]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CLIP1 (CAP-GLY domain containing linker protein 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité