Anti-Denatured ATG1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
ABGEAP9117AEA 348 EUR InStock
ABGEAP9117A
Anti-Denatured ATG1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Denatured ATG1
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité