Anti-CCNB1IP1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
ABGEAP9400BEA 348 EUR InStock
ABGEAP9400B
Anti-CCNB1IP1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CCNB1IP1 (cyclin B1 interacting protein 1, E3 ubiquitin protein ligase)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité