Anti-EIF2A Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
ABGEAP9521CEA 348 EUR InStock
ABGEAP9521C
Anti-EIF2A Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: EIF2A (eukaryotic translation initiation factor 2A, 65kDa)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: middle
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité