Anti-CBX2 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: 429CT16.3.1]
Fournisseur: Abgent
ABGEAP9605AEA 348 EUR InStock
ABGEAP9605A
Anti-CBX2 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: 429CT16.3.1]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CBX2 (chromobox homolog 2)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité