Anti-MT-CYB Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
ABGEAP9621CEA 348 EUR InStock
ABGEAP9621C
Anti-MT-CYB Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: MT-CYB (mitochondrially encoded cytochrome b)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: middle
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité