Anti-TECR Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
ABGEAP9788BEA 348 EUR InStock
ABGEAP9788B
Anti-TECR Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: TECR (trans-2,3-enoyl-CoA reductase)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité