Anti-IDH3G Rabbit Polyclonal Antibody [clone: 434CT16.5.5]
Fournisseur: Abgent
ABGEAP9797BEA 348 EUR InStock
ABGEAP9797B
Anti-IDH3G Rabbit Polyclonal Antibody [clone: 434CT16.5.5]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: IDH3G (isocitrate dehydrogenase 3 (NAD+) gamma)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité