Anti-SP5 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: 424CT5.1.6]
Fournisseur: Abgent
ABGEAP9937BEA 348 EUR InStock
ABGEAP9937B
Anti-SP5 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: 424CT5.1.6]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SP5 (Sp5 transcription factor)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité