Anti-PLA2G6 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: 422CT4.6.4]
Fournisseur: Abgent
ABGEAP9938CEA 348 EUR InStock
ABGEAP9938C
Anti-PLA2G6 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: 422CT4.6.4]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PLA2G6 (phospholipase A2, group VI (cytosolic, calcium-independent))
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: middle
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité