Anti-CNPY2 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: 366CT28.2.3]
Fournisseur: Abgent
ABGEAP9953BEA 348 EUR InStock
ABGEAP9953B
Anti-CNPY2 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: 366CT28.2.3]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CNPY2 (canopy FGF signaling regulator 2)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité