Anti-BASP1 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: 432CT31.4.2]
Fournisseur: Abgent
ABGEAP9970AEA 348 EUR InStock
ABGEAP9970A
Anti-BASP1 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: 432CT31.4.2]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: BASP1 (brain abundant, membrane attached signal protein 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: middle
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité