Anti-GALNT5 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: 381CT18.5.1]
Fournisseur: Abgent
ABGEAP9976AEA 348 EUR InStock
ABGEAP9976A
Anti-GALNT5 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: 381CT18.5.1]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: GALNT5 (UDP-N-acetyl-alpha-D-galactosamine:polypeptide N-acetylgalactosaminyltransferase 5 (GalNAc-T5))
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité