Anti-ID4 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: 384CT24.1.3.4]
Fournisseur: Abgent
ABGEAP9977AEA 348 EUR InStock
ABGEAP9977A
Anti-ID4 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: 384CT24.1.3.4]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ID4 (inhibitor of DNA binding 4, dominant negative helix-loop-helix protein)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité