Anti-IMMP2L Rabbit Polyclonal Antibody [clone: 429CT16.3.1]
Fournisseur: Abgent
ABGEAP9993AEA 348 EUR InStock
ABGEAP9993A
Anti-IMMP2L Rabbit Polyclonal Antibody [clone: 429CT16.3.1]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: IMP2L
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: middle
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité