Anti-SMC6 Mouse Monoclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
ABGEAT3956AEA 0 EUR InStock
ABGEAT3956A
Anti-SMC6 Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SMC6 (structural maintenance of chromosomes 6)
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité