Rat IgG2a Isotype Control [clone: 2A3] (APC (Allophycocyanin))
Fournisseur: Tonbo Biosciences
20-4321-U100EA 117 EUR InStock
20-4321-U100
Rat IgG2a Isotype Control [clone: 2A3] (APC (Allophycocyanin))
Anticorps
The 2A3 immunoglobulin is useful as an isotype-matched control. The 2A3 immunolglobulin has an unknown binding specificity and is used as an isotype control for rat IgG2a antibodies.
Type: Control
Antigen: IgG2a (Rat) (rat IgG2a)
Clonality: monoclonal
Clone: 2A3
Conjugation: APC (Allophycocyanin)
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité