Mouse IgG2b Isotype Control [clone: MPC-11] (APC (Allophycocyanin))
Fournisseur: Tonbo Biosciences
20-4732-U100EA 79.9 EUR InStock
20-4732-U100
Mouse IgG2b Isotype Control [clone: MPC-11] (APC (Allophycocyanin))
Anticorps
The MPC-11 immunoglobulin is useful as an isotype-matched control. The MPC-11 immunolglobulin has an unknown binding specificity and is used as an isotype control for mouse IgG2b antibodies.
Type: Control
Antigen: IgG2b (Mouse) (mouse IgG2b)
Clonality: monoclonal
Clone: MPC-11
Conjugation: APC (Allophycocyanin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité