Anti-KLRG1 Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein)) [clone: 2F1]
Fournisseur: Tonbo Biosciences
35-5893-U100 35-5893-U025 35-5893-U500
35-5893-U100EA 146 EUR InStock
35-5893-U100 35-5893-U025 35-5893-U500
Anti-KLRG1 Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein)) [clone: 2F1]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: KLRG1 (killer cell lectin-like receptor subfamily G, member 1)
Clonality: monoclonal
Clone: 2F1
Conjugation: FITC (Fluorescein)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité