Anti-Ly-6G Rat Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)/Cy7®) [clone: RB6-8C5]
Fournisseur: Tonbo Biosciences
60-5931-U025EA 55.4 EUR InStock
60-5931-U025 60-5931-U100
Anti-Ly-6G Rat Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)/Cy7®) [clone: RB6-8C5]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Ly-6G (Ly-6G)
Clonality: monoclonal
Clone: RB6-8C5
Conjugation: PE (Phycoerythrin)/Cy7®
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2b Kappa
Reactivity: Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité