Anti-Ly-6G Rat Monoclonal Antibody (Peridinin Chlorophyll/Cy5.5®) [clone: 1A8]
Fournisseur: Tonbo Biosciences
65-1276-U100 65-1276-U025
65-1276-U100EA 187 EUR InStock
65-1276-U100 65-1276-U025
Anti-Ly-6G Rat Monoclonal Antibody (Peridinin Chlorophyll/Cy5.5®) [clone: 1A8]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Ly-6G (Ly-6G)
Clonality: monoclonal
Clone: 1A8
Conjugation: Peridinin Chlorophyll/Cy5.5®
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a Kappa
Reactivity: Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité