Anti-AGR2 Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: OriGene
ORIGTA303161EA 547 EUR InStock
ORIGTA303161
Anti-AGR2 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended Dilutions: ELISA: 1:128000; Western Blot: up to 001µg/ml
Type: Primary
Antigen: AGR2 (anterior gradient 2)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG (Goat)
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité