Anti-VANGL2 Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: OriGene
ORIGTA303193EA 547 EUR InStock
ORIGTA303193
Anti-VANGL2 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended Dilutions: ELISA: 1:32000; Western Blot: 03-1µg/ml
Type: Primary
Antigen: VANGL2 (VANGL planar cell polarity protein 2)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG (Goat)
Reactivity: Human, Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité