Anti-ACTC1 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EP184E]
Fournisseur: OriGene
ORIGTA303378EA 843 EUR InStock
ORIGTA303378
Anti-ACTC1 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EP184E]
Anticorps
Recommended Dilutions: Western Blot: 1:1000; Immunochemistry: 1:100-500; Flow Cytometry: 1:20; Immunoprecipitation: 1:20
Type: Primary
Antigen: ACTC1 (actin, alpha, cardiac muscle 1)
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG (Rabbit)
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité