Anti-ITGA4 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: OriGene
ORIGTA306659EA 600 EUR InStock
ORIGTA306659
Anti-ITGA4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended Dilutions: Western Blot: 1 ?g/ml; Immunofluorescence
Type: Primary
Antigen: ITGA4 (integrin, alpha 4 (antigen CD49D, alpha 4 subunit of VLA-4 receptor))
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité