Anti-ERMAP Mouse Monoclonal Antibody [clone: OTIC8]
Fournisseur: OriGene
ORIGTA500911EA 621 EUR InStock
ORIGTA500911
Anti-ERMAP Mouse Monoclonal Antibody [clone: OTIC8]
Anticorps
Recommended Dilutions: Immunofluorescence: 1:100 Flow Cytometry: 1:50-1:100
Type: Primary
Antigen: ERMAP (erythroblast membrane-associated protein (Scianna blood group))
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité