Anti-MGLL Mouse Monoclonal Antibody [clone: OTI1B1]
Fournisseur: OriGene
ORIGTA503068EA 616 EUR InStock
ORIGTA503068
Anti-MGLL Mouse Monoclonal Antibody [clone: OTI1B1]
Anticorps
Recommended Dilutions: Western Blot: 1:2000; Immunochemistry: 1:150; Immunofluorescence: 1:100
Type: Primary
Antigen: MGLL (monoglyceride lipase)
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité