Anti-TFR2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: OTI2B4]
Fournisseur: OriGene
ORIGTA504563EA 622 EUR InStock
ORIGTA504563
Anti-TFR2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: OTI2B4]
Anticorps
Recommended Dilutions: Western Blot: 1:500-2000; Immunofluorescence: 1:100; Flow Cytometry: 1:100
Type: Primary
Antigen: TFR2 (transferrin receptor 2)
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité