Anti-ATP6AP1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3A2]
Fournisseur: Abnova
ABNOH00000537-M01EA 394 EUR InStock
ABNOH00000537-M01
Anti-ATP6AP1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3A2]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ATP6AP1
Clonality: Monoclonal
Clone: 3A2
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité