Anti-CSE1L Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2C10]
Fournisseur: Abnova
ABNOH00001434-M03AEA 394 EUR InStock
ABNOH00001434-M03A
Anti-CSE1L Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2C10]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CSE1L
Clonality: Monoclonal
Clone: 2C10
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité