Anti-PTK2B Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1F9]
Fournisseur: Abnova
ABNOH00002185-M01EA 394 EUR InStock
ABNOH00002185-M01
Anti-PTK2B Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1F9]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PTK2B
Clonality: Monoclonal
Clone: 1F9
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité