Anti-GPC5 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1B8]
Fournisseur: Abnova
ABNOH00002262-M02EA 394 EUR InStock
ABNOH00002262-M02
Anti-GPC5 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1B8]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: GPC5
Clonality: Monoclonal
Clone: 1B8
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité