Anti-GSPT1 Mouse Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abnova
ABNOH00002935-A01EA 258 EUR InStock
ABNOH00002935-A01
Anti-GSPT1 Mouse Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: GSPT1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité