Anti-HLA-DMB Mouse Monoclonal Antibody [clone: 6E10]
Fournisseur: Abnova
ABNOH00003109-M09EA 394 EUR InStock
ABNOH00003109-M09
Anti-HLA-DMB Mouse Monoclonal Antibody [clone: 6E10]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: HLA-DMB
Clonality: Monoclonal
Clone: 6E10
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité