Anti-HMX2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2D2]
Fournisseur: Abnova
ABNOH00003167-M09EA 394 EUR InStock
ABNOH00003167-M09
Anti-HMX2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2D2]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against a full length recombinant HMX2.
Recommended Dilutions: Western Blot (1 - 5 µg/ml)
Type: Primary
Antigen: HMX2
Clonality: Monoclonal
Clone: 2D2
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité