Anti-SMAD7 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3A12]
Fournisseur: Abnova
ABNOH00004092-M11EA 394 EUR InStock
ABNOH00004092-M11
Anti-SMAD7 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3A12]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SMAD7
Clonality: Monoclonal
Clone: 3A12
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité