Anti-MBD1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2H3]
Fournisseur: Abnova
ABNOH00004152-M04EA 394 EUR InStock
ABNOH00004152-M04
Anti-MBD1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2H3]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: MBD1
Clonality: Monoclonal
Clone: 2H3
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité