Anti-MYBPC1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3G4]
Fournisseur: Abnova
ABNOH00004604-M01EA 394 EUR InStock
ABNOH00004604-M01
Anti-MYBPC1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3G4]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: MYBPC1
Clonality: Monoclonal
Clone: 3G4
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité